Learn More
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495243
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495243 250 g 250 Gramm
11485243 1000 g 1000 Gramm
11405253 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495243 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12844.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kaliumsorbat dient als Hemmstoff für Schimmelpilze, Hefen in vielen Lebensmitteln wie Käse, Wein, Joghurt, Trockenfleisch, Apfelwein, Erfrischungsgetränke, Fruchtgetränke und Backwaren. Es wird zur Herstellung von Sirup, Milchshakes, Cremes, Lotionen, Shampoos, Make-up und Sonnenschutzmitteln verwendet. Es wird hauptsächlich verwendet, um die Haltbarkeit verschiedener kommerzieller Produkte zu erhöhen, ohne dass Geschmack, Geruch und Farbe der Lebensmittel beeinträchtigt werden. Es wird als Konservierungsmittel verwendet und gilt als Ersatz für Parabene.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Propylenglycol. Geringfügig löslich in Aceton und Chloroform, Maisöl und Ether. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24634-61-5
Summenformel C6H7KO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.218
MDL-Nummer MFCD00016546
InChI-Schlüssel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-Name Kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Sorbate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.361
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH=CH-CH=CHCO2K
Menge 250 g
Merck Index 14,7671
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,propylene glycol. Slightly soluble in acetoneand chloroform,corn oil and ether. Insoluble in benzene.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.