Learn More
Kalium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, Qualität: Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Product Code. 10020482 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Unit Size:
500 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
10020482 500 ml 500 Milliliter
1 options
Product Code. 10020482
Brand: SPEX Certiprep PLK12X
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Kalium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Typ Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLK2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLK2-3Y, -3X
2-5 % Hcl    1000 μg/ml    PLK1-2X
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch