Learn More
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17958334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17958334 100 mL 100 Milliliter
17978804 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958334 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIKW1K100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
CAS 9-7-7440
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel K
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Kalium
InChI-Formel InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 39.1
Menge 100 mL
Formelmasse 38,9637 g/mol