Learn More
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Beschreibung
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml in H2O
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Verfahren | Ion Chromatography |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Potassium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | K |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Kalium |
| InChI-Formel | InChI=1S/K.H |
| Mehr anzeigen |