Learn More
Kaliumstandard: K @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
Kaliumstandard: K @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Potassium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | K |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Kalium |
| InChI-Formel | InChI=1S/K.H |
| SMILES | [K] |
| Mehr anzeigen |