missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium-Standardlösung, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab

Artikelnummer. 11978504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11978504 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11978504 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.1105.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.35 €
    25.50 € / 500 Milliliter
    Sparen 12.85 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird als Referenzstandard für Spektroskopie und andere Laboranwendungen verwendet. Kaliumstandardlösung, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab ist eine Mischung aus 1.9 g KCl pro Liter, um eine Lösung zu bilden, die 1 mg/ml K enthält1+.

Diese Kaliumstandardlösung enthält eine präzise Konzentration von 990–1010 μg/ml K1+ ±0.5 %. Sie wird zur Bestimmung der Konzentration von Lösungen in Titrationen verwendet. Kaliumstandard wurde in der Atomabsorptionsspektrometrie verwendet.

Spezifikation

CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Dichte 1.00 g/ml
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClK
Konzentration 990 – 1010 μg/ml K1 + (±0,5 %)
MDL-Nummer MFCD00011360
Farbe Farblos
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74,56 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.907 g KCl pro 1 l H2O
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.