Learn More
Kaliumsulfamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485897
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11485897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24447.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13823-50-2 | H2KNO3S | 135.178 g/mol
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumsulfamat wird als Lebensmittelzusatzstoff, zur Wasseraufbereitung und als Reinigungsmittel verwendet. Es wird bei der Synthese von heterocyclischen Nitraminen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13823-50-2
Summenformel H2KNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 135.178
MDL-Nummer MFCD00059941
InChI-Schlüssel BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
PubChem CID 23687442
IUPAC-Name Kalium; Sulfamat
SMILES NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sulfamate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 25 g
Strukturformel H2NSO3K
Formelmasse 135.18
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroscopic