Learn More
Kaliumsulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals, wasserfrei, Granulat
Catalog Number p-43501
20.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1689.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1067.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name dipotassium sulfate
Formelmasse 174.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.66