Learn More
Kaliumsulfat, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Arzneibuch, 99-101 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7111751 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15661180
Marke: Honeywell-Fluka 126581KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., 99 bis 101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumsulfat, Dikaliumsulfat, Schwefelsäure-Dikaliumsalz, Schwefelsäure, Kaliumsalz, Kalium sulfuricum, Caswell Nr. 702, Schwefelsäure, Dikaliumsalz, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumsulfat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.
Menge 1 kg
Strukturformel K2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Unlöslich in Alkohol, löslich in kochendem Wasser 1 gm/4 ml, löslich in Glycerin 1 gm/75 ml, löslich in Wasser 1 gm/8.3 ml
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.26 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Verpackung Poly-Flasche