Learn More
Kaliumsulfat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15693360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15693360 6 x 1 kg 6 Stück
15663360 1 kg 1 Kilogramm
15683360 5 kg 5 Kilogramm
15673360 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15693360 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00 €
    246.15 € / 6 Stück
    Sparen 131.85 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumsulfat, Dikaliumsulfat, Schwefelsäure-Dikaliumsalz, Schwefelsäure, Kaliumsalz, Kalium sulfuricum, Caswell Nr. 702, Schwefelsäure, Dikaliumsalz, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Siedepunkt 1.698 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumsulfat
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel K2SO4
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.26
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.66 g/cm3