Learn More
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11924231 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
11914231 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 €
    241.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 16.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10117-38-1
Summenformel K2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.26
InChI-Schlüssel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC-Name Dikalium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sulfite
Menge 2.5 kg
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Iodimetry)
Strukturformel K2SO3
Merck Index 15,7795
Formelmasse 158.26
Reinheit (%) 90%
Güte Rein