Learn More
Kaliumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30410929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410929 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69830510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Sulphate
CAS 7778-80-5
Menge 10 g
Summenformel K2O4S
Synonym Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus
InChI-Formel InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 174.26
Formelmasse 173.8791