Learn More
Kaliumsulfit, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423426 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423426 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423426 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0522585525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Sulphite
CAS 10117-38-1
Menge 25 g
Summenformel K2O3S
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI-Schlüssel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Sulfit
Molekulargewicht (g/mol) 158.254
PubChem CID 24958
Formelmasse 158.26