Learn More
Kaliumsuperoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10776422 25 g Kunststoffflasche -
10638254 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10776422
Marke: Thermo Scientific Acros 355420250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12030-88-5 | KO2 | 71.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-88-5
Summenformel KO2
Molekulargewicht (g/mol) 71.1
MDL-Nummer MFCD00082411
Synonym Potassium dioxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium superoxide
Schmelzpunkt 400°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver oder Brocken
Menge 25 g
Strukturformel KO2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 71.1
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium superoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium superoxide