Learn More
Kaliumtellurit-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384947
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384947 25 g 25 Gramm
11374947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041959.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 123333-66-4 | K2O3Te·H2O
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-66-4
Summenformel K2O3Te·H2O
MDL-Nummer MFCD00149923
Synonym potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tellurite monohydrate
Schmelzpunkt 465°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 253.80 Anhydrous
Aussehen White crystals