Learn More
Kalium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421688 1000 g -
11494010 25 g 25 Gramm
11404020 100 g 100 Gramm
11431688 250 g 250 Gramm
11414020 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11421688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13947.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kalium-tert-butoxid wird als starke nicht nucleophile Base in der organischen Chemie verwendet. Es spielt eine aktive Rolle bei Dehydrohalogenierungsreaktionen. Es ist auch für eine umweltfreundlichere Amidierung von Estern nützlich. Es dient als Zwischenprodukt bei Mizoroki-Heck-Reaktionen. Weiterhin wird es als Initiator bei der anionischen Polymerisation von carbazolylsubstituierten Oxiranen eingesetzt. Es katalysiert die Reaktion von Hydrosilanen und heterocyclischen Verbindungen, um die Silylderivate mit der Entwicklung von Wasserstoff zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Toluol, Diethylether und Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln, Halogenen und Ketonen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-47-4
Summenformel C4H9KO
Molekulargewicht (g/mol) 112.213
MDL-Nummer MFCD00012162
InChI-Schlüssel LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC-Name Kalium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-butoxide
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Strukturformel (CH3)3COK
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3556712
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide