Learn More
Kaliumtetraborat-Tetrahydrat, ≥99.0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15655990 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15655990 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15655990 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 605411KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumtetraborat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt >500 °C
CAS 12045-78-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Strukturformel K2B4O7 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149924
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 305.5 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche