Learn More
Kaliumtetraborat-Tetrahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium tetraborate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 850.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
| Strukturformel | K2B4O7·4H2O |
| Merck Index | 14,768 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Formelmasse | 305.5 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium tetraborate tetrahydrate
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium borate tetrahydrate