Learn More
Kaliumtetrachloraurat(III)-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026941
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450897 1 g 1 Gramm
11460897 5 g -
2 options
Artikelnummer. 11450897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23292.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtetrachloraurat(III)-Hydrat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Ein wichtiger Rohstoff für die Synthese neuer Gold(III)-Dithiolatkomplexe für Lumineszenzstudien oder mögliche Verwendung als Photosensibilisator oder Photokatalysator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27988-75-6
Summenformel AuCl4K
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
MDL-Nummer MFCD00043088
InChI-Schlüssel IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC-Name Kalium; Tetrachlorgold(1-); Hydrat
SMILES [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Schmelzpunkt 357°C (decomposition)
Menge 1 g
Strukturformel KAuCl4·xH2O
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol.
Formelmasse 377.88 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%