missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumtetrachloroplatin(II), TRC

Artikelnummer. 30425234
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425234 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30425234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6882655G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium Tetrachloroplatinum(II)
CAS 10025-99-7
Summenformel Cl4 Pt . 2 K
Menge 5 g
Synonym Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt
InChI-Formel InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMILES [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 415.09
Formelmasse 412.7676
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.