Learn More
Kaliumtetrafluorborat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10780561 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10503801 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13478488 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30 €
    31.65 € / 25 Gramm
    Sparen 5.65 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14075-53-7
Summenformel BF4K
Molekulargewicht (g/mol) 125.90
MDL-Nummer MFCD00011395
InChI-Schlüssel AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC-Name Kaliumtetrafluoroboranuid
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material Potassium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 530.0°C
Namenshinweis c.p.
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Dichte 2.5
Strukturformel KBF4
Merck Index 15,7804
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Formelmasse 125.91
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.