Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium tetraoxalate dihydrate |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | KH3(C2O4)2 · 2H2O |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3854419 |
| Formelmasse | 254.19g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |