Learn More
Kaliumtetraphenylborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461478
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15461478 5 g 5 Gramm
15471478 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15461478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55276.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
It is an active pharmaceutical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Niedrige Wasserlöslichkeit. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3244-41-5
Summenformel C24H20BK
Molekulargewicht (g/mol) 358.332
MDL-Nummer MFCD03093877
InChI-Schlüssel MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
IUPAC-Name Kalium; Tetraphenylboranuid
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetraphenylborate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel KB(C6H5)4
Löslichkeitsinformationen Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 358.33
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetraphenylborate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetraphenylborate