Learn More
Kaliumthioacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317435 25 g 25 Gramm
11327435 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05405.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10387-40-3 | C2H4KOS | 115.211 g/mol
Potassium thioacetate is used for palladium mediated coupling with aryl halides and triflates leading to S-arylthioacetates and derivatives. It is also used as a reagent in the conversion of halides to thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumthioacetat wird für die palladiumvermittelte Kopplung mit Arylhalogeniden und Triflaten verwendet, die zu S-Arylthioacetaten und Derivaten führen. Wird auch als Reagenz bei der Umwandlung von Halogeniden in Thiole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und einigen polaren Lösungsmitteln. Unlöslich in Alkanen, Ether und den meisten unpolaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10387-40-3
Summenformel C2H4KOS
Molekulargewicht (g/mol) 115.211
MDL-Nummer MFCD00083065
InChI-Schlüssel SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC-Name ethanethioische S-Säure; Kalium
SMILES CC(=O)S.[K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thioacetate
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 3595448
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and some polar solvents. Insoluble in alkanes,ethers and most nonpolar solvents.
Formelmasse 114.21
Reinheit (%) 98%