Learn More
Kaliumthioacetat, TRC
Artikelnummer. 30420269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420269 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698500250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Thioacetate
CAS 10387-40-3
Summenformel C2H4KOS
Menge 250 g
Synonym Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC(=O)[S-]
IUPAC-Name Kalium;Ethanthioat
Molekulargewicht (g/mol) 114.21
Formelmasse 113.9542