Learn More
Kaliumthiocyanat, 0.1 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium thiocyanate |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 L |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,acetone and alcohol. |
| Formelmasse | 97.18 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Aussehen | Colorless liquid |
| Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu