Learn More
Kaliumthiocyanat, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumthiocyanat |
| Schmelzpunkt | 172 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 5.3 bis 8.5 (bei 50.00 g/l 20 °C) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | KSCN |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3594799 |
| Formelmasse | 97.18 mol |
| Mehr anzeigen |