Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium thiocyanate |
| CAS | 333-20-0 |
| Farbe | Hellgelb |
| Menge | 25 kg |
| Summenformel | CKNS |
| InChI-Schlüssel | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[S-]C#N |
| IUPAC-Name | potassium cyanosulfanide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 97.18 |