Learn More
Kaliumthiocyanat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073453 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10090310 250 g 250 Gramm
10697222 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10090310
Marke: Fisher Chemical P/7280/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
MDL-Nummer 11413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 5.3 to 8.7
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 97.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck <1 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.