Learn More
Kaliumthiocyanat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15663370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15663370 6 x 250 g 6 Stück
15623370 250 g 250 Gramm
15603370 1 kg 1 Kilogramm
15613370 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15643370 6 x 1 kg 6 Stück
15653370 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15663370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 312726X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 €
    253.43 € / 6 Stück
    Sparen 22.57 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanat, Kaliumrhodanid, Robanca, Kaliumsulfocyanat, Rhodanid, Rhozya, Kaliumthiocyanid, Thiocyansäure, Kaliumsalz, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumthiocyanat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 6 x 250 g
Strukturformel KSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A