Learn More
Kalium-Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30011393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011393 500 g 500 Gramm
17974885 100 g 100 Gramm
17954635 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698520500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
Synonym Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES [K+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Thiocyanate
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Formelmasse 96.9389