Learn More
Kalium-Thioglycolat, 40-44 Gew.-% Lösung in Wasser, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10509993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10509993
Marke: Thermo Scientific Acros 384702500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34452-51-2, 7732-18-5
Summenformel C2H3KO2S
Molekulargewicht (g/mol) 130.202
MDL-Nummer MFCD00067265
InChI-Schlüssel HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
PubChem CID 23688957
IUPAC-Name Kalium;2-Sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thioglycolate
Farbe Pink
Namenshinweis 40-44 wt.% solution in water
Dichte 1.2500g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 130.21
Reinheit (%) 40.0 to 44.0%
Identifizierung potassium: positive, mercaptane: positive
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.25
pH 6.8 to 7.3
Menge 250 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thioglycolate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.