Learn More
Kaliumthiosulfat-Hydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10638044 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10035213 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638044 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388695000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 €
    293.00 € / 500 Gramm
    Sparen 20.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264198-56-2
Summenformel K2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
MDL-Nummer MFCD00150405
InChI-Schlüssel FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 61501
SMILES [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiosulfate hydrate
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 6 to 9 (5% soln.)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Verlust bei Trocknung 4% max. (150°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Strukturformel K2S2O3·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) ≥96%
Güte Extrarein