Learn More
Kalium-tri-sec.-butylborhydrid, 1 M Lösung in Tetrahydrofuran, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381384 800 mL AcroSeal™ Glasflasche -
10082690 100 mL AcroSeal Glasflasche 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10381384
Marke: Thermo Scientific Acros 205478000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tri-sec-butylborohydride
Namenshinweis 1M Solution in tetrahydrofuran
CAS 54575-49-4, 109-99-9
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C12H28BK
Strukturformel KB[CH(CH3)C2H5]3H
MDL-Nummer MFCD00009324
Menge 800 mL
Fieser 06,490; 07,307
Merck Index 15, 8564
Relative Dichte 0.91
Synonym k-selectride, potassium tri-sec-butylborohydride solution, k-selectride™ solution, k-selectride r solution 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, k-selectride r solution, 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, potassium tri-sec-butylborohydride, 1.0m in thf, in sure/seal tm bottle
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C
IUPAC-Name Bor(3+)-kalium-tris(butan-2-id)hydrid
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Formelmasse 222.26
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tri-sec-butylborohydride, 1 M solution in tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.