Learn More
Zeise-Salz, min. 50.5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium trichloro (ethylene)platinate (II) monohydrate |
| Schmelzpunkt | 220°C (decomposition) |
| CAS | 16405-35-9 |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C2H4Cl3KPt·H2O |
| Strukturformel | K[PtCl3(C2H4)]·H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00150524 |
| Formelmasse | 386.61 (368.59 Anhydrous) |
| Mehr anzeigen |