Learn More
Kaliumtrioxalatferrat(III)-Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481177 5 g 5 Gramm
15491177 25 g 25 Gramm
15401187 100 g 100 Gramm
15411187 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15481177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031124.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5936-11-8
Summenformel C6H3FeK3O12
Molekulargewicht (g/mol) 440.22
MDL-Nummer MFCD00150450
InChI-Schlüssel YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonym Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC-Name Trikalium; 2-Hydroxy-2-Oxoacetat; Eisen; Oxalat; Oxalsäure
Formelmasse 491.26 (437.21 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.133 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate