Learn More
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Vinyltrifluoroborate |
| CAS | 13682-77-4 |
| Summenformel | C2H3BF3K |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].F[B-](F)(F)C=C |
| IUPAC-Name | Kalium;Ethenyl(trifluoro)boranuid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.95 |
| Formelmasse | 133.9917 |