Learn More
MP Biomedicals™ Kartoffel-Dextrose-Agar
Artikelnummer. 11470225 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470225 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470225 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091008517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.66 €
    236.25 € / 500 Gramm
    Sparen 29.41 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Milchprodukten und anderen Lebensmitteln.
Kartoffel-Dextrose-Agar wird für die Isolierung, Zählung und Identifizierung von Hefen und Schimmelpilzen verwendet. Es kann auch verwendet werden, um die Sporenbildung in vielen Pilzen zu induzieren.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Kartoffel-Dextrose-Agar
Medientyp Hefemedien
Menge 500 g