missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POTEA Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16823085 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16823085 20 μL 20 Mikroliter
16813085 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16823085

Marke: Proteintech 245931AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

POTE8 (Prostate, ovary, testis-expressed protein on chromosome 8), also known as A26A1 (ANKRD26-like family A member 1) or POTEA (POTE ankyrin domain family, member A), is a 498 amino acid protein that contains five ANK repeats and is thought to participate in signaling events during reproductive development. POTE8 exists as two alternatively spliced isoforms which are encoded by a gene that maps to human chromosome 8. Consisting of nearly 146 million base pairs, chromosome 8 encodes over 800 genes and is associated with a variety of diseases and maligcies. Schizophrenia, bipolar disorder, Trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that maps to chromosome 8.

Spezifikation

Antigen POTEA
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen POTEA
Gen-Zugriffsnummer Q6S8J7
Gen-Alias A26A1, ANKRD26 like family A member 1, POTE 8, POTE8, POTEA
Gensymbole POTEA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen POTEA Fusion Protein Ag20228
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340441
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.