Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF55plus
Alle ansehen Memmert ProdukteBeschreibung
- Zubehör
- Für Kombinationsfehlermeldung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UF55plus Ofen |
| Typ | Potentialfreier Kontakt |
| Enthält | Buchse zu NAMUR NE 28 |
| Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 2 A |