Learn More
Sampling Systems™ Töpfe mit Deckel
Artikelnummer. 15809611 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15809611
Marke: Sampling Systems™ A284400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Deckel klappt einfach herunter und erzeugt daher keine hermetische Versiegelung. Die Sampling Systems™ Behälter mit Deckel sind ideal für hygienische Anwendungen.
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Einfacher Deckel zum Auflegen
  • 304 Edelstahl
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalbehälter aus Edelstahl, die ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten sind
Enthält Deckel
Material 304 Edelstahl
Gewicht (metrisch) 205 g
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Edelstahl-Becher
Verschlussmaterial Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Verschlusstyp Deckel