Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer, Stößel aus PTFE und Röhrchen aus ungeschliffenem Glas
Artikelnummer. p-3245842
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 ml (0.03 oz.)
3 ml (0.1 oz.)
45 ml (1.52 oz.)
5 ml (0.17 oz.)
8 ml (0.27 oz.)
Größe:
19
20
21
22
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11727188
Marke: DWK Life Sciences 8860000019
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um die Probe schrittweise in kleinere Stücke zu zerkleinern
Gewebemühlen erzeugen Homogenate durch eine Kombination aus Scheren und Kompression. Die Gewebeprobe wird an der gerundeten Stelle in kleinere Stücke geschliffen (geschoren) und am Stiel, wenn der sich drehende Stößel in das Röhrchen abgesenkt wird. Während der Stößel in das Röhrchen gedrückt wird, wird die Probe verschoben und zwischen der geraden Außenwand des Stößels und der Innenwand des Röhrchens gedrückt, wodurch die Gewebezellen zusammengedrückt werden, bis sie bersten. Wird Röhrchen vom Stößel weggezogen, entsteht ein leichtes Vakuum, das die Probe über den Kompressionsbereich zurückzieht, was zu einem zusätzlichen Homogenisierungstakt führt.
Der Grad der Homogenisierung wird durch den Abstand zwischen dem zylindrischen Abschnitt des Stößels und dem Röhrchen (Radialabstand in der Regel 0.002 bis 0.003 Zoll), die Rotationsgeschwindigkeit des Stößels und die Anzahl der durchgeführten Kompressionstakte gesteuert.
  • Die Größen 21 bis 24 haben radiale Verzahnungen am unteren Teil des Stößels, um das Homogenat in den zylindrischen Teil des Rohrs zu geben
  • Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
  • Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
  • Der untere Teil des Stößels ist rund
  • Stößelvarianten aus geschliffenem Glas sind für Bindegewebe geeignet
  • PTFE-Stößelvarianten werden mit weicheren Geweben verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0.19 Zoll
Kapazität (metrisch) 1 ml
Enthält PTFE-Stößel und ungeschliffenes Glasrohr
Länge (angloamerikanisch) Stößel 6.06 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3.74 Zoll
Länge (metrisch) Stößel 154 mm
Länge (metrisch) Schlauch 95 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.47 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 12 mm
Fassungsvermögen 1 ml (0.03 oz.)
Größe 19