Learn More
KARTELL Potter Pestle
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pestle should be used in combination with borosilicate mortar for sample crushing.
- Ideal for tough materials such as tumors.
- Pestle shaft diameter is 6.5 mm.
- MATERIAL: Head made of PTFE, Shaft made of stainless steel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Produkttyp | Gezahnter Stößel |
| Material | PTFE |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9.84 in. |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |