missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POU3F2/OCT7 Antibody (CL6232) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61437AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
POU3F2/OCT7 Monoclonal antibody specifically detects POU3F2/OCT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| POU3F2/OCT7 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Brain-2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, brn-2, BRN2brain-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Oct-7, OCT7POU domain class 3, transcription factor 2, Octamer-binding protein 7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF7, OTF-7, POU class 3 homeobox 2, POU domain, class 3, transcription factor 2, POUF3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P20265, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 5454 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL6232 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur