Learn More
POU3F3 Antibody (CL15308) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279422 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279422 100 μL 100 Mikroliter
30279729 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30279422
Marke: Novus Biologicals NBP343660100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
POU3F3 Monoclonal antibody specifically detects POU3F3 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen POU3F3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15308
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000-1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias brain-1, Brain-specific homeobox/POU domain protein 1, Brn-1, BRN1brn-1, Oct-8, Octamer-binding protein 8, Octamer-binding transcription factor 8, OTF-8, OTF8oct-8, POU class 3 homeobox 3, POU domain class 3, transcription factor 3, POU domain, class 3, transcription factor 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of P20264, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5455
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b