Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11324125 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
13 mm
26 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11324125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispenses samples easily without flexing the dish. Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
  • Flexibles Polystyrol
  • Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe White
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Boot, flach
Sterilität Non-sterile
Typ Wägeschale
Größe Mittel, 83 x 132 x 26 mm
Dicke 12 mil
Höhe (metrisch) 26 mm