Learn More
Pourpoint-Standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15866862
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15866862 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15866862 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. CRMUPPLU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die für den Pourpoint zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Pourpoint-Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten verwendet werden (IP 15, ASTM D97, NFT 60-105).
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 250 ml
Nennwerte angegeben