Learn More
Miele Professional™ Laborwaschanlage PLW 8683 [OIL PD DC5 LAN] mit AD-Wasseranschluss, Pulverdosierung, EcoDry-Funktion und Öldichtungen
Alle ansehen Miele ProdukteDescription
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry mit AD-Wasseranschluss
- Leistung/Zyklus, z.B. 128 Laborflaschen
- Flexibel und einfach – modulare Lastenträger und das Easy Load-System
- Maximaler Benutzerkomfort mit dem M Touch Flex Voll-Touch-Farbdisplay
- Praktische Trocknungsunterstützung – EcoDry
- Konnektivität standardmäßig über WLAN oder Ethernet
- Effiziente Ressourcennutzung – Heizpumpe mit variabler Drehzahl
Specifications
Specifications
| Display | Vollfarb-Touchscreen |
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Laborwaschmaschine/Trockner |
| Flussrate | 500 l/min |
| Max. Druck | 1000 kPa |
| Mindestdruck Reinwasser | 200 kPa |
| Farbe | Lotus Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Laborglaswaren |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5 °C |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 5 °C bis 65 °C |
| Show More |