Learn More
Miele Professional™ Laborwaschgerät PLW 8683 [PD DC5 LAN] mit AD-Wasseranschluss, Pulverdosierung und EcoDry-Funktion
Artikelnummer. 30533290 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
400 V AC, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
30533290 400 V AC, 50 Hz 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533290 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12782270
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry mit AD-Wasseranschluss
  • Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry mit AD-Wasseranschluss
  • Leistung/Zyklus, z.B. 128 Laborflaschen
  • Flexibel und einfach – modulare Lastenträger und das Easy Load-System
  • Maximaler Benutzerkomfort mit dem M Touch Flex Voll-Touch-Farbdisplay
  • Praktische Trocknungsunterstützung – EcoDry
  • Konnektivität standardmäßig über WLAN oder Ethernet
  • Effiziente Ressourcennutzung – Heizpumpe mit variabler Drehzahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Laborwaschmaschine/Trockner
Flussrate 500 l/min
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Farbe Lotus Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Laborglaswaren
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C bis 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C bis 65 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Tiefe (metrisch) 59.80 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 7/8 in.
Höhe (metrisch) 83.50 cm
Breite (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Breite (metrisch) 59.80 cm
Elektrische Anforderungen 400 V AC, 50 Hz
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz