Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pulvertrichter mit konischem Schaft
Artikelnummer. 15575594
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
169 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15575594 169 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15575594 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F146810000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen mit standardmäßig konischen Stämmen
  • Trichter aus Polypropylenkunststoff mit standardmäßigen konischen Schaften
  • Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 10,3 cm
Kapazität (metrisch) 169 mL
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 4,06 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,125 in.
Gewindegröße (metrisch) 24/40
Produkttyp Einfülltrichter (Pulver)